Tisk…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 1380 CZK
8.21100.0025 8.21100.0100
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Vzorec: C₅H₁₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00012720
CAS číslo: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)