Tisk…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
168106-100G 168106-25G
SIAL168106-100GEA 8190 CZK
SIAL168106-100G SIAL168106-25G
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
MDL Number: MFCD00001411
CAS číslo: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7