Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
B25256.06
B25256.14
B25256.22
B25256.06EA
1060
CZK
B25256.06
B25256.14
B25256.22
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 10472-24-9
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ MW: 142,16 g/mol Bod varu: 105…107 °C (20 mmHg) Hustota: 1,145 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001411 CAS číslo: 10472-24-9 EINECS: 233-962-7 |