Tisk…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
168092-100G 168092-25G
SIAL168092-100GEA 5950 CZK
SIAL168092-100G SIAL168092-25G
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
MDL Number: MFCD00001412
CAS číslo: 611-10-9
EINECS: 210-253-0