Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
168092-100G
168092-25G
SIAL168092-100GEA
5950
CZK
SIAL168092-100G
SIAL168092-25G
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₂O₃ MW: 156,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001412 CAS číslo: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |