Tisk…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14 L04528.22
L04528.14EA 1550 CZK
L04528.14 L04528.22
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97+% CAS No.: 611-10-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 387787 MDL No.: MFCD00001412
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Bod varu: 225…228 °C
Hustota: 1.079
Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001412
CAS číslo: 611-10-9
EINECS: 210-253-0