Tisk…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 3830 CZK
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Bod varu: 224…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001412
CAS číslo: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %