Tisk…
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
163953-10G 163953-50G
SIAL163953-10GEA 2410 CZK
SIAL163953-10G SIAL163953-50G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
MDL Number: MFCD00003386
CAS číslo: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7