Tisk…
Renium 1.000 mg/l Re in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86703.180EA 2597 CZK
86703.180 86703.260
Renium 1.000 mg/l Re in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - rhenium
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%