Tisk…
Wolfram 1.000 mg/l W in kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (each max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: Avantor
VWR®
86722.260EA 1122 CZK
86722.260 86722.180
Wolfram 1.000 mg/l W in kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (each max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - wolfram
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022