Tisk…
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B20298.06 B20298.14
B20298.06EA 1910 CZK
B20298.06 B20298.14
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥97% stabilizovaný
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Stabilized with 0.01% BHT
Purity: 97% CAS No.: 4313-57-9 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4710 Odour: Characteristic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1560168 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001538
Vzorec: C₇H₁₀
Bod varu: 114…115 °C
Hustota: 0,838
Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001538
CAS číslo: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN: 3295
ADR: 3,II