Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14422.03
A14422.06
A14422.14
A14422.03EA
1230
CZK
A14422.03
A14422.06
A14422.14
Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Chromone-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 39079-62-4
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1074111
Vzorec:
C₁₀H₆O₄ Bod tání: 198…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017338 CAS číslo: 39079-62-4 |