Chromone-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
123880250
123880050
ACRO123880250EA
3260
CZK
ACRO123880250
ACRO123880050
Chromone-2-carboxylic acid 97%
Chromone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆O₄ MW: 190,15 g/mol Bod tání: 260 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006838 CAS číslo: 4940-39-0 EINECS: 225-583-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to grey-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...