Methyl-4-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
348155-25G
348155-5G
SIAL348155-25GEA
3560
CZK
SIAL348155-25G
SIAL348155-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS číslo: 2417-72-3 |