Tisk…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 5770 CZK
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Bod varu: 115 °C (0,8 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051437
CAS číslo: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8,III