Tisk…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 2630 CZK
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Bod varu: 135 °C (2 mmHg)
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051437
CAS číslo: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %