Tisk…
Palladium(II) nitrate (10% Pd) (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12621.NB 12621.ND 12621.NH
12621.NBEA 20250 CZK
12621.NB 12621.ND 12621.NH
Palladium(II) nitrate (10% Pd) (w/w) vodný roztok
Palladium(II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: Pd(NO3)2 Formula Weight: 230.43 Physical Form: Liquid Appearance: Brown to yellow to orange UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Vzorec: N₂O₆Pd
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011169
CAS číslo: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: 8,II