Tisk…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
345671000 345678000
345671000.EA 5150 CZK
345671000. 345678000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33
Bod varu: 55…56 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008261
CAS číslo: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Active base 21 to 25 % (as LiNSi)