Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
463930-10G 463930-1G
SIAL463930-10GEA 6600 CZK
SIAL463930-10G SIAL463930-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
MDL Number: MFCD00674087
CAS číslo: 395-64-2