2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
463930-10G
463930-1G
SIAL463930-10GEA
6600
CZK
SIAL463930-10G
SIAL463930-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₄F₆O MW: 242,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00674087 CAS číslo: 395-64-2 |