Telur 1.000 mg/l Te in 10% kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86715.180EA
1430
CZK
86715.180
86715.260
Telur 1.000 mg/l Te in 10% kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - tellur
- Dohledatelné k SRM z NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
- dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%