Tisk…
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
209860050 209860250
ACRO209860050EA 2550 CZK
ACRO209860050 ACRO209860250
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264.34 g/mol
Bod varu: 65…67 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000405
CAS číslo: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %