3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
H32090.03
H32090.06
H32090.03EA
2040
CZK
H32090.03
H32090.06
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1736-21-6
Molecular Formula: C11H8FNO3
Formula Weight: 221.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD03407356
Vzorec:
C₁₁H₈FNO₃ MW: 221,19 g/mol Bod tání: 199…201 °C |
MDL Number:
MFCD03407356 CAS číslo: 1736-21-6 |