3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L10092.09
L10092.18
L10092.09EA
2130
CZK
L10092.09
L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3919-74-2
Molecular Formula: C11H7ClFNO3
Formula Weight: 255.63
Melting Point: 201-203°
Beilstein Reference: 806523
Vzorec:
C₁₁H₇ClFNO₃ MW: 255,63 g/mol Bod tání: 201…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055659 CAS číslo: 3919-74-2 EINECS: 223-486-8 |