3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06240.18
L06240.30
L06240.09
L06240.18EA
1960
CZK
L06240.18
L06240.30
L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 23598-72-3
Molecular Formula: C11H8ClNO3
Formula Weight: 237.64
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 791928
Vzorec:
C₁₁H₈ClNO₃ Bod tání: 187…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020813 CAS číslo: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |