9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14225.03
L14225.06
L14225.03EA
1270
CZK
L14225.03
L14225.06
9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Purity: 96%
CAS No.: 55135-66-5
Molecular Formula: C19H13Br
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 2561445
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075522
Vzorec:
C₁₉H₁₃Br Bod tání: 94…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075522 CAS číslo: 55135-66-5 UN: 3261 ADR: 8,II |