Tisk…
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 3420 CZK
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99+%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
Bod varu: 125…128 °C (.1 mmHg)
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006703
CAS číslo: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %