Tisk…
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241008-1KG-K W241008-5KG-K
SIALW241008-1KG-KEA 2540 CZK
SIALW241008-1KG-K SIALW241008-5KG-K
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Isoascorbic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
MDL Number: MFCD00005378
CAS číslo: 89-65-6
EINECS: 201-928-0