Tisk…
D-(-)-Isoascorbic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
227275000 227270025
ACRO227275000EA 1510 CZK
ACRO227275000 ACRO227270025
D-(-)-Isoascorbic acid 98%
D-(-)-Isoascorbic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod tání: 167…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005378
CAS číslo: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Specific optical rotation -16.5° to -18° (25 °C, 589 nm) (c=10, water)
Lead (Pb) ≤10 ppm