Tisk…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98%
Dodavatel: abcr
AB134604 S46-0252.0250 AB134604.0001
ABCRAB134604EA 0 CZK
ABCRAB134604 ABCRS46-0252.0250 ABCRAB134604.0001
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
MDL Number: MFCD03094580
CAS číslo: 53199-31-8