Tisk…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
363501000 363500010
363501000.EA 2100 CZK
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
Bod tání: 258…272 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094580
CAS číslo: 53199-31-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)