Tisk…
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B23996.03 B23996.06 B23996.14
B23996.03EA 2930 CZK
B23996.03 B23996.06 B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 58775-07-8 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.44 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD02683109
Vzorec: C₂₁H₂₆
MW: 278,44 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683109
CAS číslo: 58775-07-8