Tisk…
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H55430.06 H55430.14
H55430.06EA 3360 CZK
H55430.06 H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 58775-05-6 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.43 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD03093998
Vzorec: C₂₁H₂₆
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093998
CAS číslo: 58775-05-6