4-Phenylpyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
183490-25G
183490-5G
SIAL183490-25GEA
7730
CZK
SIAL183490-25G
SIAL183490-5G
4-Phenylpyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpyridine-N-oxide
Vzorec:
C₁₁H₉NO MW: 171.1953 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006208 CAS číslo: 1131-61-9 EINECS: 214-467-5 |