Tisk…
4-Phenylpyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
183490-25G 183490-5G
SIAL183490-25GEA 7730 CZK
SIAL183490-25G SIAL183490-5G
4-Phenylpyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpyridine-N-oxide
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171.1953 g/mol
MDL Number: MFCD00006208
CAS číslo: 1131-61-9
EINECS: 214-467-5