Tisk…
2,6-Diacetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D8801-25G D8801-1G D8801-5G
SIALD8801-25GEA 16320 CZK
SIALD8801-25G SIALD8801-1G SIALD8801-5G
2,6-Diacetylpyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Diacetylpyridine
Vzorec: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00006304
CAS číslo: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9