Tisk…
2,6-Diacetylpyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
330860010 330860050 330860250
ACRO330860010EA 1760 CZK
ACRO330860010 ACRO330860050 ACRO330860250
2,6-Diacetylpyridine 99%
2,6-Diacetylpyridine
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006304
CAS číslo: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %