Tisk…
Thioisonicotinamide
Dodavatel: Cayman Chemical
13056-1 13056-5 13056-10 13056-25
CAYM13056-1EA 491 CZK
CAYM13056-1 CAYM13056-5 CAYM13056-10 CAYM13056-25
Thioisonicotinamide
Thioisonicotinamide
Vzorec: C₆H₆N₂S
MDL Number: MFCD00006437
CAS číslo: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6