Tisk…
Thionicotinamide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
138800250 138801000
ACRO138800250EA 1550 CZK
ACRO138800250 ACRO138801000
Thionicotinamide 99%
Thionicotinamide
Vzorec: C₆H₆N₂S
Bod tání: 185…190 °C
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006399
CAS číslo: 4621-66-3
EINECS: 225-036-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 190 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %