Tisk…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
379336-50G 379336-10G
SIAL379336-50GEA 4620 CZK
SIAL379336-50G SIAL379336-10G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MDL Number: MFCD00134493
CAS číslo: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3