Tisk…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
H32251.18 H32251.09
H32251.18EA 5050 CZK
H32251.18 H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5453-67-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00134493
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134493
CAS číslo: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3