Tisk…
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
A17250.06 A17250.14 A17250.22
A17250.06EA 1600 CZK
A17250.06 A17250.14 A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 881-86-7 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 160-163° Beilstein Reference: 172251
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034767
CAS číslo: 881-86-7