Tisk…
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 931 CZK
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Bod tání: 151…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012820
CAS číslo: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %