2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridin-3-ylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
706086-1G
706086-250MG
SIAL706086-1GEA
3620
CZK
SIAL706086-1G
SIAL706086-250MG
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₄ MW: 182,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788239 CAS číslo: 221006-70-8 |