2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20087.03
L20087.06
L20087.03EA
1200
CZK
L20087.03
L20087.06
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 163105-89-3
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 132-133°
Beilstein Reference: 9119950
Vzorec:
C₆H₈BNO₃ Bod tání: 132…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093044 CAS číslo: 163105-89-3 |