Tisk…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
L20094.03 L20094.06
L20094.03EA 2120 CZK
L20094.03 L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163105-90-6 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD03411572
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411572
CAS číslo: 163105-90-6