Tisk…
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
705039-1G 705039-250MG
SIAL705039-1GEA 8970 CZK
SIAL705039-1G SIAL705039-250MG
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BN₂O₃
MDL Number: MFCD11867876
CAS číslo: 1218790-86-3