4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H55609.03
H55609.06
H55609.03EA
1350
CZK
H55609.03
H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₃IN MW: 297,02 g/mol Bod tání: 50…55 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458091 CAS číslo: 101066-87-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...