Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661287-1G 661287-5G
SIAL661287-1GEA 3850 CZK
SIAL661287-1G SIAL661287-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
MDL Number: MFCD01631896
CAS číslo: 137736-06-2