4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661287-1G
661287-5G
SIAL661287-1GEA
3850
CZK
SIAL661287-1G
SIAL661287-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉FO₂ MW: 216,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631896 CAS číslo: 137736-06-2 |