Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 3320 CZK
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631896
CAS číslo: 137736-06-2