Tisk…
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H34259.MD H34259.03
H34259.MDEA 1130 CZK
H34259.MD H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 320423-61-8 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01568770
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568770
CAS číslo: 320423-61-8