Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 7970 CZK
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Vzorec: C₁₃H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061024
CAS číslo: 902836-82-2